ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 191738C
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Acide sulfurique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 191738C
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Cubitainer
  • Cdt:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifications
Specification Test Results
  • undefined:
    0.00998 - 0.01002 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Density:1,004 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589