Acide chlorhydrique 6 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Référence 5619-02
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:5.95 - 6.05
- Normality (eq/L):5.95 - 6.05
- Sulfate (SO₄):≤ 1 ppm
- Ammonium (NH₄):≤ 3 ppm
- Trace Impurities - Heavy Metals:≤ 0.5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤ 0.1 ppm
- Appearance:Passes Test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Densité:1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,II
:Gestion du changement (MOC) catégorie = N
:36.46 g/mol
:GHS07
:GHS05
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324