ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N)
Irritant
Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N)
Référence ROTHN076.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Irritant
Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N)
Référence ROTHN076.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
Densité:1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS07
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324