Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N)
Fournisseur: Roth Carl
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7647-01-0
:
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Étalons d'eau pour titrage selon Karl Fischer, Aquastar®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals