Acide chlorhydrique 0.5 mol/l (0.5 N)
Fournisseur: Roth Carl
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7647-01-0
:
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together