Acide acétique 50%
Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue 20123.363
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acide acétique 50%
N° de catalogue 20123.363
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique 50%
Acide acétique 50%
Flacon Plastique, 5 L
Numéro CAS:  64-19-7
Prix
SFr. 164.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Densité:1,06
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2790
  • ADR:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    49.5 - 50.5 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L
Spécifications