EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:139-33-3
:
Formule:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Numéro MDL:MFCD00070672
:336.21 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-358-3
Frequently Bought Together