EDTA sel disodique solution standardisée 0.1 M (0.200 N) en solution aqueuse
Catalog # 39783.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:336.21 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672