EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 160226G
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Conteneur en plastique
- Cdt:5 L
- Seq:5190
Specifications
About this item
:
:336.21 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672