EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7613.1000
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Molarity:0.0099 - 0.0101
Specification Test Results
About this item
:
:336.21 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672