EDTA sel disodique 0.0178 mol/l (N/28) dans l'eau, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau, for hardness of water determinations
Référence 30029.290
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- undefined:0,017764 - 0,01784 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:336.21 g/mol
Densité:1,001 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-358-3
Numéro CAS:139-33-3
Formule:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Numéro MDL:MFCD00070672