ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30093.297
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30093.297
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • undefined:
    0.0499 - 0.0501 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :90.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573