Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Référence 4665.
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:210 mL
- Seq:2545
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (N):0.0998-0.1002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:90.04 g/mol
ADR:8,III
:Dose pour préparer 1 l de solution
EINECS:205-634-3
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573