Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Référence 35622.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:90.04 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573