ContactUsLinkComponent
Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Référence 1.99061.9025
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Référence 1.99061.9025
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    25 L
  • Seq:
    5327
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :60.05 g/mol
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152