Acide acétique 0.1 M CH3COOH (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Référence 34254-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:60.05 g/mol
Densité:1,00 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152