Sodium pyruvate 0.1 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue EURLECM0542D
Fournisseur: EUROCLONE
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
:110.04 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:204-024-4
Numéro CAS:113-24-6
Formule:CH₃COCOONa
Numéro MDL:MFCD00002586