(±)-2-Hexanol
Flacon verre pour solides, 1 g
Codice catalogo ROTH9463.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
(±)-2-Hexanol
Codice catalogo ROTH9463.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 626-93-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
- Numero CAS:626-93-7
- Formula:C₆H₁₄O
- Numero MDL:MFCD00004585
- Molecular Weight:102.18 g/mol
- Punto di ebollizione:136 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–23 °C
- Densità:0,8287 g/cm³ (0 °C)
- temperatura di conservazione:Température ambiante
- EINECS:210-971-4
- UN:2282
- ADR:3,III
Specifiche
Specifiche
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g