Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Marketsource
Fournisseur:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Tween® 20 (Polysorbate)
Fournisseur:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Certificats
Tween® 20 (Polysorbate)
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Poids moléculaire:1227.53 g/mol
  • Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    200 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 mL
    1 * 200 mL
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource