Tween® 20 (Polysorbate), grade dédié à la protéomique
Référence M147-1L
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Arsenic:<0,0003 %
- undefined:<0,001 %
- Hydroxyl Number:96 - 108
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:1227.53 g/mol
Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:149 °C (closed cup)
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:9005-64-5
Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
Numéro MDL:MFCD00165986