Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue ROTH4859.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Tween® 80 (Polysorbate)
N° de catalogue ROTH4859.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate)
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  9005-65-6
Prix
SFr. 24.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Index Merck:13,07664
  • Point d'ébullition:∼100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–21 °C
  • Densité:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>149 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
Spécifications