Tween® 80 (Polysorbate)
10
Fournisseur: G-Biosciences
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:9005-65-6
- Numéro MDL:MFCD00082107
- Index Merck:13,07664
- Point d'ébullition:∼100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–21 °C
- Densité:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>149 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-019-9
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:10