ContactUsLinkComponent
Baryum 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Baryum 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70304.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Baryum 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70304.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Baryum
  • Symbole:
    Ba
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST