ContactUsLinkComponent
Aluminium standard solution, concentrate, 1000 mg Al in water (de AlCl₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Aluminium standard solution, concentrate, 1000 mg Al in water (de AlCl₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
  1.09967.0001
 :  Merck
 :  
Aluminium standard solution, concentrate, 1000 mg Al in water (de AlCl₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
  1.09967.0001
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Désignation:
    Aluminium standard solution, concentrate, 1,000 mg Al in water (de AlCl₃) Titrisol® étalon pour SAA
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Aluminium
  • Symbole:
    Al
 : Rattaché à un SRM de NIST