VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
422381B
:
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:100 g
- N ° CAS.:9048-46-8
90604-29-8 - Source:Serum
- Species:Bovine
- Conditions de stockage:Refrigerator
- Synonyme de protéine:BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
- Nom de la protéine/du peptide:Bovine Serum Albumin
- Niveau d'endotoxine:Low
- Couleur:light yellow
Produit par processus de choc thermique en utilisant du sodium caprylate comme stabilisateur avec d'autres traitements, y compris la dialyse et la désionisation.
- faible taux d'endotoxines