Caméra numérique, C-P20CC
N° de catalogue OPTKC-P20CC
Fournisseur: OPTIKA
Spécifications
- Modèle:C-P20CC
- Résolution:20 MP
- Type de sonde:CMOS
- Format de sonde:1"
- Désignation:Caméra monture C refroidie
- Fréquence de trame:5 fps
- Temps de pose:0,1 ms to 3600 s
- Interfaces:USB 3.0
- Sonde:Sony Exmor CMOS
- Logiciel:Vision Lite, LITEView and PROView
- Poids:600 g
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Caméra couleur refroidie CMOS pour les applications de fluorescence à haute sensibilité et à faible bruit.
- Peltier refroidi à 45 °C en dessous de la température de la caméra
- Monture C pour microscopes
- Caméra Live View haute vitesse pour des résultats fluides avec une résolution maximale
- Capteur de fidélité des couleurs extrêmement fiable
- Haute résolution et longue exposition pour des détails éclatants
Recommandé pour le niveau de routine et de recherche sur différentes méthodes d'observation.
Informations de commande: Inclus une suite logicielle complète.
Livraison: Équipé d'une glissière d'étalonnage pour établir les lignes de base des mesures, d'un câble USB et d'une alimentation pour le système de refroidissement.