Agar
Agar
Fournisseur:   EUROCLONE
Agar
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Agar
4 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Agar Agar
  • Numéro CAS:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Index Merck:13,00184
  • Point de fusion:90 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-658-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg