Agar, Millipore®
Agar, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue 12177-1
Agar, Millipore®
N° de catalogue 12177-1
Numéro CAS:  9002-18-0
Agar, Millipore®
Agar, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  9002-18-0
Prix
312.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Agar Agar
  • Numéro CAS:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Index Merck:13,00184
  • Point de fusion:90 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-658-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications