Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, Millipore®
Référence 655206-50
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Spécifications
À propos de cet article
:
:1227.53 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:500-018-3
Numéro CAS:9005-64-5
Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
Numéro MDL:MFCD00165986