Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Fournisseur:   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
3 variantes
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    25 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL
  • Flacon Verre
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL
  • Flacon Verre
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL