D(+)-Mannose ≥99%
D(+)-Mannose ≥99%
D(+)-Mannose ≥99%
Certificats
D(+)-Mannose ≥99%
3 variantes
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 3458-28-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-133° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1564373 Merck Reference: 14,5747 Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00064122
Synonymes:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064122
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:14,5747
  • Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:127…133 °C
  • Densité:1,54
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:222-392-4