D(+)-Glucose monohydraté
Fournisseur: EUROCLONE
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:14431-43-7
:5996-10-1
Formule:C₆H₁₂O₆·H₂O
Numéro MDL:MFCD00149450
:198.17 g/mol
Point de fusion:83 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-075-1
Frequently Bought Together