D(+)-Maltose monohydraté
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR299500
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
- Numéro CAS:6363-53-7
- Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
- Numéro MDL:MFCD00149343
- Poids moléculaire:360.32 g/mol
- Index Merck:13,05736
- Point de fusion:160…165 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-716-5
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT