D(+)-Maltose monohydraté | Avantor
D(+)-Maltose monohydraté
Fournisseur:   EUROCLONE
D(+)-Maltose monohydraté
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
D(+)-Maltose monohydraté
D(+)-Maltose monohydraté
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • Numéro CAS:6363-53-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00149343
  • Poids moléculaire:360.32 g/mol
  • Index Merck:13,05736
  • Point de fusion:160…165 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-716-5
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg