Benzène-D6 avec 0,05% TMS (99.5% D) + 0,03% v/v TMS
Catalog # CAMBDLM-1TB-10
Supplier: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 g
- Seq:3236
Specifications
About this item
:
:84.07 g/mol
Boiling Pt:79 °C (1013 hPa)
Melting Pt:6.7 °C
Density:0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–11 °C (closed cup)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:214-061-8
UN:1114
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
CAS Number:1076-43-3
Formula:C₆D₆
MDL Number:MFCD00003010