Dichlorométhane-D2 (99.9% D)
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)
Santé
Fournisseur:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)
Fournisseur:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Certificats
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
  • Numéro CAS:1665-00-5
  • Formule:CD₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000882
  • Poids moléculaire:86.92 g/mol
  • Point d'ébullition:40 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–97 °C
  • Densité:1,36 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:216-776-0
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    7,5 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 7,5 mL
    1 * 7,5 mL
  • Flacon verre pour solides
    10 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 g
    1 * 10 g