Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,05% TMS (99.9% D) +0.05% V/V TMS pour spectroscopie RMN
CAMBDLM-10TB-10
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 g
- Seq:3236
:
:84.09 g/mol
:189 °C (5 mmHg)
:20.2 °C
:1.19 g/cm³ (20 °C)
:82 °C (closed cup)
:Température ambiante
:218-617-0
:2206-27-1
:D₃CS(O)CD₃
:MFCD00002090