ContactUsLinkComponent
Ether de pétrole, 80…110 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Flammable
Health
Irritant
Environment
Ether de pétrole, 80…110 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 8242.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Flammable
Health
Irritant
Environment
Ether de pétrole, 80…110 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 8242.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Boiling Range:
    80 - 110 °C
  • Residue after Evaporation:
    max. 0.002 %
Specification Test Results
About this item
 :
Boiling Pt:80…110 °C (1013 hPa)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:265-151-9
UN:1268
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:64742-49-0
 :8008-20-6
MDL Number:MFCD00081849