ContactUsLinkComponent
Ether de pétrole, 80…100 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Inflammable
Santé
Environnement
Ether de pétrole, 80…100 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Référence 1.01777.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Inflammable
Santé
Environnement
Ether de pétrole, 80…100 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Référence 1.01777.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    (25 °C) insoluble
  • Boiling Point:
    80 - 100 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    60 hPa (20 °C)
  • Explosion Limit:
    1.0 - 6.5 %(V)
  • Density:
    0.69 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    250 °C
  • Viscosity kinematic:
    0.6 mm2/s (20 °C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
Point d'ébullition:80…100 °C (1013 hPa)
Densité:0,69 g/cm³ (20 °C)
EINECS:265-151-9
ADR:3,II
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Point d'éclair:–10 °C
UN:1268
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS09
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:64742-49-0
 :64742-82-1
Numéro MDL:MFCD00081849