ContactUsLinkComponent
Ether de pétrole, 60…100 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Flammable
Health
Irritant
Environment
Ether de pétrole, 60…100 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 8241.9025
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Flammable
Health
Irritant
Environment
Ether de pétrole, 60…100 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 8241.9025
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    25 L
  • Seq:
    5327
Specifications
Specification Test Results
  • Boiling Range:
    60 - 100 °C
  • Residue after Evaporation:
    max. 0.002 %
Specification Test Results
About this item
 :
Boiling Pt:60…100 °C (1013 hPa)
Density:0,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:265-151-9
UN:1268
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:64742-49-0
 :8008-20-6
MDL Number:MFCD00081849