Paraffine, liquide, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
7160.1000
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Color (APHA):max. 20
- Identification (IR):passes test
:
:13,07093
:300…500 °C (1013 hPa)
:0.86 g/cm³ (20 °C)
:215 °C (closed cup)
:232-384-2
:8012-95-1
:8002-74-2