Pipette controller, Falcon®
Falcon® pipette controller, Standard version, 0,5 - 100 ml
N° de catalogue 514-1457
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
This light, ergonomic, motorised pipette controller is designed for use with glass and plastic serological pipettes from 0,5 to 100 ml.
- Ergonomic design for exceptional comfort
- Nosepiece with autoclavable pipette holder and filter
- Ergonomically positioned finger triggers provide comfortable grip
- Conveniently positioned switches change operating modes and speeds quickly to handle different liquid volumes and viscosities
- LCD display for continuous visualisation of speed, modes, and battery status
- Easy access to the battery compartment
- Filters, pipette holder and nosepiece are autoclavable
Delivery information: Supplied with a two-position charging stand, a universal battery charger, three batteries, two 0,2 μm and two 0,45 μm hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) filters.
Spécifications
- Capacité:0,5 - 100 ml
- Désignation:Falcon® pipette controller, Standard version
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BDAA357489Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 54.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BDAA357474Porte-pipettes de rechange en siliconeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 33.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix