Cadmium, granuleux, EMSURE® ∼ 3-6 mm pour analyses, Supelco®
N° de catalogue 1.02004.0250
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Metal can
- Cdt:250 g
- Seq:3545
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Cu (Copper):≤ 0.001 %
- Fe (Iron):≤ 0.001 %
- Hg (Mercury):≤ 0.0005 %
- Pb (Lead):≤ 0.005 %
- Zn (Zinc):≤ 0.001 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:112.41 g/mol
Index Merck:12,01649
Point d'ébullition:765 °C (1013 hPa)
Point de fusion:321 °C
Densité:8.6 g/cm3 (22 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-152-8
UN:3288
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Numéro CAS:7440-43-9
Formule:Cd
Numéro MDL:MFCD00010914