Argent
Argent
50 g
  MSPP22131365
Marketsource
Argent
  MSPP22131365
Marketsource
 :  7440-22-4
Argent
50 g
 :  7440-22-4
1 * 50 g
  •  :7440-22-4
  •  :Ag
  •  :MFCD00003397
  •  :107.87 g/mol
  •  :12,08647
  •  :2212 °C (1013 hPa)
  •  :962 °C
  •  :10,5 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-131-3
  • Cdt:
    50 g