Graphite, Supelco®
Graphite, Supelco®
Emballage Carton, 25 kg
N° de catalogue 1.04206.9025
Fournisseur:   Merck
Graphite, Supelco®
N° de catalogue 1.04206.9025
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  7782-42-5
Graphite, Supelco®
Emballage Carton, 25 kg
Numéro CAS:  7782-42-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7782-42-5
  • Formule:C
  • Numéro MDL:MFCD00144065
  • Poids moléculaire:12.01 g/mol
  • Index Merck:12,04560
  • Point de fusion:3827 °C
  • Densité:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:231-955-3
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Emballage Carton
  • Cdt:
    25 kg