Charbon actif
Charbon actif
1 kg
N° de catalogue 1.02518.1000
Fournisseur:   Merck
Charbon actif
N° de catalogue 1.02518.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  7440-44-0
Charbon actif
1 kg
Numéro CAS:  7440-44-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
  • Numéro CAS:7440-44-0
  • Formule:C
  • Numéro MDL:MFCD00133992
  • Poids moléculaire:12.01 g/mol
  • Index Merck:13,01818
  • Point de fusion:3550 °C
  • Densité:2 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-153-3
  • UN:1362
  • ADR:4.2,III
  • REACH:01-2119488894-16
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications