Magnésium ≥98.5%, en poudre, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
1.05815.1000
: Merck
:
- Type de conditionnement:Metal can
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
- Assay (complexometric):≥ 98.5 %
- Substances insoluble in hydrochloric acid:≤ 0.05 %
- Fe (Iron):≤ 500 ppm
:
:24.3 g/mol
:1107 °C (1013 hPa)
:651 °C
:1.74 g/cm³ (25 °C)
:500 °C
:Température ambiante
:231-104-6
:1418
:4.3 (4.2),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:7439-95-4
:Mg
:MFCD00085308