0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Formamide
Formamide, OmniPur®, déionisé, Millipore®
Formamide, OmniPur®, déionisé, Millipore®
Formamide, OmniPur®, déionisé, Millipore®
CALB4610-100ML
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Formamide, OmniPur®, déionisé, Millipore®
CALB4610-100ML
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Cdt:
100 mL
Seq:
2440
:
:
45.04 g/mol
:
GHS08
:
Réfrigérateur
:
75-12-7
:
HCONH₂
:
MFCD00007941