Cooler, Powerbox® Plus
Electric Cooler, Weight: 3,6 kg, 24 l, 410×320×420 mm
N° de catalogue CAMP2000024955
Fournisseur: CAMPING GAZ
Aller à
Product Details & Documents
The Powerbox® Plus electric cooler is packed with 30% more premium insulation than its predecessor and keep content 20 °C below the ambient temperature and the fan emits a maximum of 39 dB.
- Thicker and improved PU insulation
- Firmly locking lid
- Noise reduced fan
Cooler Powerbox® Plus has antimicrobial lining that comes from a chemical additive injected into the plastic within the liner.
Spécifications
- Capacité:24 l
- Désignation:Electric Cooler, Weight: 3,6 kg
- Dimensions:410×320×420 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..