Gants en latex, Kimtech™ Satin Plus
Catalog # 112-1778
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Taille du gant:XL
- Emballage:90/boîte
- Ambidextre/anatomique:Ambidextres
- Usage unique/Réutilisable:Usage unique
- Poudrés/Non poudrés:Non poudrés
- Couleur:naturel
- Longueur:250 mm
- Seq:05
- Norme EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Style de manchette:Roulé
- Épaisseur de doigts:0,16 mm
- Épaisseur de paume:0,15 mm
- Épaisseur de manchette:0,12 mm
- Résistance à la rupture:28 / 27 MPa
- Allongement à la rupture:860% (before aging), 900% (after accelerated aging)
- Cdt:90
Specifications
About this item
Ces gants en latex haute qualité, avec finition lisse, sont parfaits pour les processus où des degrés élevés de sensibilité tactile sont requis.
- Fabrication des gants en latex lisse pour une excellente sensibilité
- La finition non texturée permet d'enfiler facilement deux gants l'un sur l'autre.
- Ambidextres, avec manchettes renforcées pour plus de solidité et pour un enfilage et un retrait aisés
- Conception non poudrée douce pour la peau
- Taux de protéines de latex <50 µg/g
- Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
Pour une utilisation sur un large éventail d'applications non stériles dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, de la virologie, des sciences de la vie, de la recherche biomédicale, de la médecine légale et de la fabrication de médicaments non stériles.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5